Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Kompressionsverschraubung
Artikelnummer. 11751973
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11751973
Marke: Masterflex™ 0638560
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese geraden Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. Die geraden NPT-Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde aus Polypropylen halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bilden bei höheren Drücken eine sichere Versiegelung
  • Bewertet mit 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 3/8 in.-Öffnung, 1-15/32 x 15/16 in.
Gewindegröße 3/8 in. NPT(M)
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung