Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Kompressionsverschraubung
Artikelnummer. 11755764
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11755764 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11761973 1/2 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD 10 Stück
11745764 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD 10 Stück
11741973 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD 10 Stück
11735764 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD 10 Stück
11775764 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11765764 3/8 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11751973 3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD 10 Stück
8 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11755764
Marke: Masterflex™ 0638540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese geraden Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. Die geraden NPT-Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde aus Polypropylen halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bilden bei höheren Drücken eine sichere Versiegelung
  • Bewertet mit 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 5/16 in.-Öffnung, 1-11/32 x 13/16 in.
Gewindegröße 1/4 in. NPT(M)
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung