Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Kompressionsverschraubung
Artikelnummer. 11775764
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD
1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD
3/8 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11775764 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11761973 1/2 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD 10 Stück
11745764 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD 10 Stück
11741973 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD 10 Stück
11755764 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11735764 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD 10 Stück
11765764 3/8 NPT(M)-Gewinde bis 3/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11751973 3/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/2 in. Schlauch-AD 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11775764 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0638505
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese geraden Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. Die geraden NPT-Adapter-Klemmverschraubungen mit Außengewinde aus Polypropylen halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bilden bei höheren Drücken eine sichere Versiegelung
  • Bewertet mit 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/8 in. Schlauch-AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 3/32 in. Öffnung; 7/8 x 7/16 in.
Gewindegröße 1/8 in. NPT(M)
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung