Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11765085
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
400 mL
1 l
1 l
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Packungsgröße:
185 Stück
220 Stück
80 Stück
Product Code. 11765085
Brand: Corning™ PC200A07
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
  • Auslaufsicher
  • Keine Kreuzkontaminations-Risiken
  • Montierte Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 6,7 oz.
Kapazität (metrisch) 200 ml
Verschlussfarbe Weiß
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Anzahl pro Karton 220/Karton
Anzahl pro Packung 220/Packung