Learn More
Corning™ Konische Behälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11838992
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1 l
1 l
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Packungsgröße:
185 Stück
220 Stück
80 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Farbe Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11838992 200 mL Steril Naturfarben 62 mm 220 Stück
11765085 200 mL Steril Weiß 85 mm 220 Stück
11713174 400 mL Nicht steril Naturfarben 85 mm 185 Stück
11733174 1 l Steril Weiß 105 mm 80 Stück
11793164 400 mL Steril Naturfarben 62 mm 185 Stück
11753174 400 mL Steril Weiß 85 mm 185 Stück
11703164 1 l Steril Naturfarben 105 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11838992 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. PC200A02
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
  • Auslaufsicher
  • Keine Kreuzkontaminations-Risiken
  • Montierte Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 6,7 oz.
Kapazität (metrisch) 200 mL
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlusstyp Schnappverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Höhe (metrisch) 88 mm
Menge 220 Stück/Packung