Learn More
Masterflex™ Anschlussstück aus Polypropylen, Stecknippel
Beschreibung
- Verhindert das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmelpilzen und Mehltau
- Erfüllt die EPA-Normen
- NSF 51- und 61- sowie FDA-konform
- Der Silberschutz ist nicht temperaturempfindlich und bleibt im Laufe der Zeit wirksam
- Die Silberbehandlung wird Ihre Probe nicht kontaminieren
- Schieben von flexiblen Leitungen oder Schläuchen auf die Hülse, um eine Dichtung zu erzeugen, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht.lt.
- Hergestellt aus Polypropylen
- Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid (ETO) oder Gammastrahlung
- Erhältlich in gerader und Y-Form
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 1/4 in. Schlauch-Innendurchm. |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Mikrobielles Wachstum |
| Anschlussgröße | 3.56 mm Öffnung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Breite (metrisch) | 8 mm |
| Form | Gerade |
| Farbe | Hellblau |
| Maximaler Druck | 30 psi (2 bar) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?