Learn More
Masterflex™ Anschlussstück aus Polypropylen, Stecknippel
Artikelnummer. 11710339
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-Innendurchm.
1/4 in. Schlauch-Innendurchm.
1/8 in. Schlauch-Innendurchm.
3/16 in. Schlauch-Innendurchm.
3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Anschlussgröße:
1.68 mm Öffnung
2.9 mm Öffnung
3.43 mm Öffnung
3.56 mm Öffnung
6.22 mm Öffnung
6.35 mm Öffnung
9.1 mm Öffnung
Form:
Gerade
Y
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11710339
Marke: Masterflex™ 0636806
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese einzelnen Schlauchanschlüsse bieten natürlichen Silber-Schutz für die Anpassung in Anwendungen, in denen das Wachstum von Mikroorganismen wahrscheinlich ist. Mit der AgiON™ Technologie hemmen die Armaturen das Wachstum von Mikroorganismen auf der Oberfläche der Armatur.
  • Verhindert das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmelpilzen und Mehltau
  • Erfüllt die EPA-Normen
  • NSF 51- und 61- sowie FDA-konform
  • Der Silberschutz ist nicht temperaturempfindlich und bleibt im Laufe der Zeit wirksam
  • Die Silberbehandlung wird Ihre Probe nicht kontaminieren
  • Schieben von flexiblen Leitungen oder Schläuchen auf die Hülse, um eine Dichtung zu erzeugen, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht.lt.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid (ETO) oder Gammastrahlung
  • Erhältlich in gerader und Y-Form
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Verpackungsmenge 10/Packung
Resistenzeigenschaften Mikrobielles Wachstum
Anschlussgröße 6.35 mm Öffnung
Sterilisationsmethode Ethylenoxid, Gamma
Breite (metrisch) 11 mm
Form Gerade
Farbe Hellblau
Maximaler Druck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Schlauchtülle