Learn More
Masterflex™ Anschlussstück aus Polypropylen, Stecknippel
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-Innendurchm.
1/4 in. Schlauch-Innendurchm.
1/8 in. Schlauch-Innendurchm.
3/16 in. Schlauch-Innendurchm.
3/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Anschlussgröße:
1.68 mm Öffnung
2.9 mm Öffnung
3.43 mm Öffnung
3.56 mm Öffnung
6.22 mm Öffnung
6.35 mm Öffnung
9.1 mm Öffnung
Form:
Gerade
Y
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Verhindert das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmelpilzen und Mehltau
- Erfüllt die EPA-Normen
- NSF 51- und 61- sowie FDA-konform
- Der Silberschutz ist nicht temperaturempfindlich und bleibt im Laufe der Zeit wirksam
- Die Silberbehandlung wird Ihre Probe nicht kontaminieren
- Schieben von flexiblen Leitungen oder Schläuchen auf die Hülse, um eine Dichtung zu erzeugen, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht.lt.
- Hergestellt aus Polypropylen
- Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid (ETO) oder Gammastrahlung
- Erhältlich in gerader und Y-Form
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 3/8 in. Schlauch-Innendurchm. |
| Verpackungsmenge | 5er-Packung |
| Resistenzeigenschaften | Mikrobielles Wachstum |
| Anschlussgröße | 6.22 mm Öffnung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Breite (metrisch) | 11 mm |
| Form | Y-Form |
| Farbe | Hellblau |
| Maximaler Druck | 30 psi (2 bar) |
| Mehr anzeigen |