Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Anschlussdose
Artikelnummer. 10065150 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
:
Transparent
Artikelnummer. 10065150
Marke: Buerkle™ 87151000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Buerkle™ Schlauchverbinderbox aus Polypropylen enthält die richtigen Schlauchverbinder für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Enthalten sind gerade Verbinder, Universalverbinder, T-Verbinder, Y-Verbinder, L-Verbinder, Reduzieradapter sowie zwei Schlauchverbinder jeder Größe aus PP.
  • 68 Schlauchanschlüsse
  • Polypropylen
  • Bruchsicher
  • Transparent
Je zwei in den Größen 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm
  • Gerader Schlauchanschluss
  • T-Schlauchanschluss
  • Y-Schlauchanschluss
  • X-Schlauchanschluss
  • Winkelschlauchanschluss
je für Schläuche von 4 bis 17 mm
  • Universalschlauchanschluss
Je zwei in den Größen 4-8, 4-12 und 8-12 mm
  • Reduzierschlauchanschluss
  • PP, bruchsicher und transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 5/Skala, 68/Set
Enthält 56 Schlauchverbindungsstücke
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Schlauchverbinder-Set
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado