Learn More
Huenersdorf™ Polypropylen-Behälter
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Mit dicht schließendem Deckel
- Tiefgefrierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 104 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Anzahl pro Packung | 14/Packung |