Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10666341
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Farbe Typ Höhe (metrisch) unitSize
10666341 Gelb Kryobox 52 mm 1 Stück
15220799 Schwarz Kryobox 52 mm 5 Stück
15901641 Blau Kryobox 52 mm 5 Stück
10779344 Blau Kryobox 52 mm -
15991631 Grün Kryobox 52 mm 5 Stück
10572443 Grün Kryobox 52 mm 5 Stück
15981631 Naturfarben Kryobox 52 mm 5 Stück
10563053 Naturfarben Kryobox 52 mm 5 Stück
10238380 Rot Kryobox 52 mm 1 Stück
15838532 Rot Kryobox 52 mm 5 Stück
10604573 Rot Kryobox 52 mm 5 Stück
15108895 Gelb Kryobox 52 mm 5 Stück
15828532 Gelb Kryobox 52 mm 5 Stück
15200799 Schwarz Kryobox 75 mm 5 Stück
10276532 Blau Kryobox 75 mm 5 Stück
10787834 Grün Kryobox 75 mm -
15911641 Naturfarben Kryobox 75 mm 5 Stück
10042362 Naturfarben Kryobox 75 mm 5 Stück
10317692 Rot Kryobox 75 mm 5 Stück
10532453 Gelb Kryobox 75 mm 5 Stück
20 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10666341
Marke: Ratiolab™ 5120011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Behälter aus Polypropylen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • In natur und anderen Farben lieferbar
  • Autoklavierbar li>
  • Temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Herausnehmbare Rastereinlagen
  • Kryoboxen können durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden
Spezifikation
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kryoröhrchen 1,2 bis 2 ml
Aufnahmevermögen 1,2 bis 2 ml Kryoröhrchen
Max. Temperatur (metrisch) 121°C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 52 mm