Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10787834
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Farbe Typ Höhe (metrisch) unitSize
10787834 Grün Kryobox 75 mm -
15220799 Schwarz Kryobox 52 mm 5 Stück
15901641 Blau Kryobox 52 mm 5 Stück
10779344 Blau Kryobox 52 mm -
15991631 Grün Kryobox 52 mm 5 Stück
10572443 Grün Kryobox 52 mm 5 Stück
15981631 Naturfarben Kryobox 52 mm 5 Stück
10563053 Naturfarben Kryobox 52 mm 5 Stück
10238380 Rot Kryobox 52 mm 1 Stück
15838532 Rot Kryobox 52 mm 5 Stück
10604573 Rot Kryobox 52 mm 5 Stück
15108895 Gelb Kryobox 52 mm 5 Stück
10666341 Gelb Kryobox 52 mm 1 Stück
15828532 Gelb Kryobox 52 mm 5 Stück
15200799 Schwarz Kryobox 75 mm 5 Stück
10276532 Blau Kryobox 75 mm 5 Stück
15911641 Naturfarben Kryobox 75 mm 5 Stück
10042362 Naturfarben Kryobox 75 mm 5 Stück
10317692 Rot Kryobox 75 mm 5 Stück
10532453 Gelb Kryobox 75 mm 5 Stück
20 options
Artikelnummer. 10787834
Marke: Ratiolab™ 5220023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter aus Polypropylen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • In natur und anderen Farben lieferbar
  • Autoklavierbar
  • Temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • 81 Stellen, 9 x 9 Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Ohne Rastereinsätze
Spezifikation
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Grün
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Transport
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 75 mm