Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
- Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 9 x 9 cells |
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Without printed codes |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | Bis zu -90 °C |