Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox without Printed Codes
Artikelnummer. 12499350 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12499350 Gelb 36 Stück
12469350 Grün 36 Stück
2 options
Artikelnummer. 12499350
Lieferant: Tenak™ TE22294
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cryobox without cell codes printed are color-coded for easy identification.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Die Boxen verfügen über eine feste Gitterunterteilung mit 9 x 9 Zellen und sind für 1,2 ml- und 2 ml-Kryofläschchen geeignet
Spezifikation
Beschreibung 9 x 9 cells
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Enthält Without printed codes
Temperaturfestigkeit (metrisch) Bis zu -90 °C