Learn More
Simport™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Für die Lagerung biologischer Stoffe sowie menschlicher oder tierischer Zellen bei Temperaturen bis -196 °C konzipiert. Simport™ Kryoröhrchen aus Polypropylen gewährleisten eine gute Abdichtung bei Raumtemperatur und bei niedrigen kryogenen Temperaturen.
Marke:  Simport™ T311-2
Artikelnummer. 10407362
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Kappeneinlagen sind für die Farbcodierung lieferbar
  • Vertikale Rillen vereinfachen das Entfernen der Kappe
  • Silikonunterlegscheibe
  • Außerordentliches Design mit 1 1/4-Umdrehungsgewinde
  • Sowohl Kappe als auch Röhrchen bestehen aus demselben Polypropylenmaterial und besitzen daher denselben Ausdehnungskoeffizienten
  • Gewährleistet eine sichere Versiegelung bei allen Temperaturen
  • Dicke Wände machen das Fläschchen beinahe unzerbrechlich
  • Großer, weißer Markierungsbereich
  • Durch die ausgezeichnete Klarheit ist die Probe einfach zu sehen
  • Runder Boden
  • Sehr einfache, vollständige Entleerung der Inhalte