Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungsstücke, PP
Artikelnummer. 11826603
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11826603 13 bis 15 mm 10 Stück
10799592 3 bis 5 mm 10 Stück
10219170 5 bis 7 mm 10 Stück
10665991 7 bis 9 mm 10 Stück
11846583 9 bis 11 mm 10 Stück
10229120 11 bis 13 mm 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 11826603
Marke: Buerkle™ 87070014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
Zylindrischer, rechtwinkliger Schlauchverbinder
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 13 bis 15 mm
Verpackungsmenge 10/Packung; 20/Scale
Resistenzeigenschaften Bis zu 135 °C temperaturbeständig
Form Zylindrisch L
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Abgewinkeltes Verbindungsstück