Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungsstücke, PP
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Zylindrischer, rechtwinkliger Schlauchverbinder
- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 3 bis 5 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
| Resistenzeigenschaften | Bis zu 135 °C temperaturbeständig |
| Form | Zylindrisch L |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Abgewinkeltes Verbindungsstück |