Learn More
Buerkle™ Zylindrische Kreuzverbinder aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis max. 135 °C
- Sterilisierbar
- Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Durchmesser (metrisch) | 13 bis 15 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schläuche mit einem Durchmesser von 13 bis 15 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Resistenzeigenschaften | Temperaturbeständig bis zu 135 °C |
| Sterilität | Sterilisierbar |
| Form | Zylindrisch X |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |