Learn More
Buerkle™ Zylindrische Kreuzverbinder aus Polypropylen
Artikelnummer. 10782361 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10782361
Marke: Buerkle™ 87080008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
  • Temperaturbeständig bis max. 135 °C
  • Sterilisierbar
  • Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 7 bis 9 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schläuche mit einem Durchmesser von 7 bis 9 mm
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Resistenzeigenschaften Temperaturbeständig bis zu 135 °C
Sterilität Sterilisierbar
Form Zylindrisch X
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Vierfach-Verbindungsstück