Learn More
Buerkle™ Zylindrische Kreuzverbinder aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8003076 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10575912 3 bis 5 mm 10 Stück
10359920 5 bis 7 mm 10 Stück
10782361 7 bis 9 mm 10 Stück
10723511 9 bis 11 mm 10 Stück
10689942 11 bis 13 mm 10 Stück
10578462 13 bis 15 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10575912 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 87080004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
  • Temperaturbeständig bis max. 135 °C
  • Sterilisierbar
  • Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 3 bis 5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schläuche mit einem Durchmesser von 3 bis 5 mm
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Resistenzeigenschaften Temperaturbeständig bis zu 135 °C
Sterilität Sterilisierbar
Form Zylindrisch X
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Vierfach-Verbindungsstück