Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Exsikkator aus Polypropylen
Artikelnummer. 11892722 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
21,3 cm
25,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892722
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420710007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Exsikkatorschränke können in Kühlschränken oder bei Raumtemperatur für die trockene Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet werden.
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum
  • Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft
Spezifikation
Farbe Blau
Schrankausführung Vertikal
Material Copolyester
Anzahl Einschübe 1
Anzahl pro Packung Je 1
Einschubpositionen Befestigt
Einschubtyp Perforiert
Breite (angloamerikanisch) 13,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 13,4 in.
Breite (metrisch) 34,1 cm
Breite (metrisch) Tür 34,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Höhe (metrisch) 21,3 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,4 cm