Beschreibung
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum
- Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Acryl |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Einschubtyp | Tablettähnlich |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.21 .uc .tf |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 Zoll |
| Länge (metrisch) | 17,8 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) Tür | 7 Zoll |
| Breite (metrisch) | 17,8 cm |
| Mehr anzeigen |