Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Exsikkator aus Polypropylen
Product Code. p-8008947 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Höhe (metrisch):
21,3 cm
25,4 cm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15275077
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420640000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Exsikkatorschränke können in Kühlschränken oder bei Raumtemperatur für die trockene Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet werden.
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum
  • Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft
Specifications
Farbe Klar
Material Acryl
Anzahl pro Packung Je 1
Einschubtyp Tablettähnlich
Volumen (angloamerikanisch) 0.21 .uc .tf
Länge (angloamerikanisch) 7 Zoll
Länge (metrisch) 17,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Tür 7 Zoll
Breite (metrisch) 17,8 cm
Breite (metrisch) Tür 17,8 cm
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 25,4 cm