Learn More
BRAND™ Exsikkatorplatte aus Polypropylen
Artikelnummer. 10159800 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
140 mm
190 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10159800 140 mm 1 Stück
10550012 190 mm 1 Stück
10750802 250 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10159800
Marke: BRAND™ 66015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
  • Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
  • Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 140 mm
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Exsikkatorplatte
Beschreibung Nenngröße 150 mm, Dicke 140 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Exsikkatoren
Enthält Ersatzteile und Zubehör