Learn More
Hirschmann™ 96er Hirschmann-plates, 1200μl PP
Artikelnummer. 10182621
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10182621
Marke: Hirschmann™ 9240196
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Kunststoffplatten mit festen Glaseinsätzen
Weltweit einzigartig!
Mit einem innovativen Spezialverfahren und unserem Know-How für Präzisions-Glaskapillaren (Fertigungsgenauigkeit imμm-Bereich) bieten wir für das High Throughput Screening:
Chemisch inerte, hochreine Mikrotiterplatten mit fest fixierten bzw. herausnehmbaren einzelnen Glaseinsätzen. Für hohen Durchsatz und niedrige Kosten.
Plattenmasse:
Standardisiertes Plattenmass von 124/81mm. Durch die verschiedenen Glaseinsätze entstehen Deep Well-Platten mit Höhen zwischen 40 und 45mm.
Anordnung:
Bei den Platten mit fixierten Glaseinsätzen sind diese so angeordnet, dass sie mit dem gängigen Raster der Pipetierroboter übereinstimmen.
Lösungsmittelresistenz:
Die Glaseinsätze sind an deren Unterseite verschlossen und dadurch lösungsmittelbeständig. Dies ist bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln unbedingt notwendig.
Abdeckung:
Für die 96er Platten stehen Noppendeckel aus Silicon, PP oder PTFE zur Verfügung. Bei Bedarf können die 384er und die 1536er Platten mit einer Aluminium-Klebefolie verschlossen werden.
Standardverschluss Klarsichthaube im Lieferumfang enthalten.
Volumen: 1200μl
Kapillaren: 96
Typ: fest
Platte: PP
Verschluss: Klarsichthaube
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1200 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je