Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Standard-Pipettenspitzen aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 11857302
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Farbe:
Blau
Gelb
Länge (metrisch):
4.8 cm
7 cm
7.3 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Länge (metrisch) unitSize
11857302 1000 μ l Blau 7 cm -
10302002 1000 μ l Blau 7.3 cm 1000 Stück
10297003 1000 μ l Blau 7 cm 1000 Stück
10417481 200 μl Gelb 4.8 cm -
4 options
Artikelnummer. 11857302
Marke: Fisherbrand™ 163007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Labor Fisherbrand™ Einweg-Standardpipettenspitzen aus Polypropylen eignen sich für den Einsatz im Labor. Die Einwegspitzen aus erstklassigem Polypropylen sind autoklavierbar und in einem sterilen Beutel verpackt.
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Polypropylen
  • In einem sterilen Beutel verpackt
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 7 cm
Spitzenform Universal
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit, Handrop, Socorex
Material Polypropylen