Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Standard-Pipettenspitzen aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. p-8000367
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Farbe:
Blau
Gelb
Länge (metrisch):
4.8 cm
7 cm
7.3 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10302002
Marke: Fisherbrand™ 162222
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Labor Fisherbrand™ Einweg-Standardpipettenspitzen aus Polypropylen eignen sich für den Einsatz im Labor. Die Einwegspitzen aus erstklassigem Polypropylen sind autoklavierbar und in einem sterilen Beutel verpackt.
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Polypropylen
  • In einem sterilen Beutel verpackt
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 7.3 cm
Spitzenform Universal
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor
Material Polypropylen