Learn More
Abfallbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 13101264
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13101264 7 L 1 Stück
13433657 - -
2 options
Artikelnummer. 13101264
Marke: Daniels Healthcare DD673
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für zytotoxische und zytostatische Abfälle, die zur Einhaltung der Vorschriften getrennt von anderen Abfällen aus dem Gesundheitswesen entsorgt werden sollten. Der SHARPSGUARD™ Cytodeckel unterstützt die sichere und einfache Entnahme von Gegenständen, einschließlich Sets, Spritzen und Handschuhen. Sicherer Transport zur Verbrennung nach dem Verschließen durch Farbcodierung mit violettem Deckel, Griff und Etikett. Saugeinlagen sind im Lieferumfang enthalten. Der Behälter wird nach BS EN ISO 23907 hergestellt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 L