Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschub
Artikelnummer. 11708024
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 L
25 L
Farbe:
Dunkelgrau
Grau
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11708024
Marke: Multiroir™ 18309
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die stapelbaren Multiroir™ Einschübe aus Polypropylen eignen sich zur schützenden Aufbewahrung und Organisation von verschiedenen Artikeln. Die Einschübe sind in weiß oder dunkelgrau lieferbar, stapelbar und dank ihrer Schubladenfunktion besonders anwenderfreundlich und platzsparend.
  • Stapelbar
  • Erhöhte Kanten für einfaches Stapeln und Schieben
  • Dicht schließender Deckel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Produkttyp Drawer
Menge Je 1
Modell Raised Edges
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Höhe (metrisch) 230 mm