Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschub
Artikelnummer. 30487000
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 L
25 L
Farbe:
Dunkelgrau
Grau
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
30487000 15 L Dunkelgrau 6 Stück
11788371 15 L Weiß -
30486998 25 L Grau 4 Stück
10297134 10 l Schwarz -
11708024 10 l Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30487000 Lieferant Multiroir™ Lieferanten-Nr. 18301BTSDM0BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    110.16 € / 6 Stück
    Sparen 34.84 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die stapelbaren Multiroir™ Einschübe aus Polypropylen eignen sich zur schützenden Aufbewahrung und Organisation von verschiedenen Artikeln. Die Einschübe sind in weiß oder dunkelgrau lieferbar, stapelbar und dank ihrer Schubladenfunktion besonders a
  • Stapelbar
  • Erhöhte Kanten für einfaches Stapeln und Schieben
  • Dicht schließender Deckel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 L
Farbe Dunkelgrau
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Produkttyp Stapelbares Allzweckfach
Menge Je 1
Modell Erhöhte Kanten
Länge (metrisch) 370 mm
Höhe (metrisch) 174 mm