Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen mit Prägung und Skalierung
Artikelnummer. 10165721
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10165721
Marke: Karl Hecht™ 42195012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Großformatige Polypropylen-Zylinder mit leicht ablesbaren, geprägten Graduierungsmarkierungen für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
  • Hohe Form mit geprägter Graduierung
  • DIN 12681 und ISO 6706
  • Bei +121 °C sterilisierbar
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±0,2 mL
Zertifizierung/Konformität DIN 12681, ISO 6706
Beschreibung Große Form
Umfang Geprägt
Graduierungen Ja
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248,8 °F
Sterilität Steril
Base Type Hexagonal
Typ Nicht graduierte Messzylinder