Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
Artikelnummer. 10248012
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Rot
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B x H) unitSize
10248012 Grau 600 x 400 x 420 mm 1 Stück
10093952 Blau 400 x 300 x 120 mm 1 Stück
10522943 Blau 400 x 300 x 220 mm 1 Stück
10368872 Blau 400 x 300 x 180 mm 1 Stück
10125722 Blau 600 x 400 x 120 mm 1 Stück
10208302 Blau 600 x 400 x 180 mm 1 Stück
10309312 Blau 600 x 400 x 220 mm -
10238012 Blau 600 x 400 x 320 mm 1 Stück
10512563 Blau 600 x 400 x 420 mm 1 Stück
10247722 Grau 400 x 300 x 120 mm 1 Stück
10389062 Grau 400 x 300 x 220 mm 1 Stück
10635643 Grau 600 x 400 x 180 mm 1 Stück
10710814 Grau 600 x 400 x 220 mm 1 Stück
10155482 Grau 600 x 400 x 320 mm 1 Stück
10532943 Rot 400 x 300 x 220 mm 1 Stück
10768503 Rot 400 x 300 x 120 mm 1 Stück
10207822 Rot 400 x 300 x 180 mm 1 Stück
10730234 Rot 600 x 400 x 120 mm 1 Stück
10700814 Rot 600 x 400 x 180 mm 1 Stück
10615823 Rot 600 x 400 x 220 mm 1 Stück
10004132 Rot 600 x 400 x 320 mm 1 Stück
10412722 Rot 600 x 400 x 420 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 10248012 Lieferant Kappes Systeme™ Lieferanten-Nr. 6476.00.4454
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 400/600/420mm
Volumen: 80L
Farbe: grau
Spezifikation
Typ Transportkasten
Material Polypropylen
Farbe Grau
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit Förderband, Grabbertechnologie, Gerät zur Lagerung und Entnahme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelecht
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 420 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 420 mm