Learn More
Kappes Systeme™ Euro-Transportbox aus Polypropylen
Beschreibung
Robuste Lager- und Transportbehälter aus umweltfreundlichem Polypropylen. Lebensmittelecht und beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +70°C. Glatter Innenraum, also leicht zu reinigen. Maximale Formstabilität. Extrem hohe Belastbarkeit, hoher Stauchwiderstand, dank kräftiger Verstärkungsrippen und umlaufendem stabilen Stapelrand. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit. Umweltfreundlich, da voll recycelbar. Unterschiedliche Grössen durch einheitliches Rastermass beliebig kombinierbar.
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 400/600/220mm
Volumen: 40L
Farbe: Blau
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar
Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg
B/T/H: 400/600/220mm
Volumen: 40L
Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Transportkasten |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit | Förderband, Grabbertechnologie, Gerät zur Lagerung und Entnahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelecht |
| Menge | 1/Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 400 x 220 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Breite (metrisch) | 400 mm |
| Mehr anzeigen |