Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 14860962
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer (Buchse) x 3/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x 5/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x Luer (Buchse) Adapter
Passend für Luer (Stecker) auf Luer (Buchse)
Passend für Luer-Anschluss (Buchse) bis 3/16 in. Schlauchanschluss
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) an 1/16 in. halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/16 in.-Schlauchtülle
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8 in.-Schlauchtülle
Packungsgröße:
25 PCS
25 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
14860962 Passend für Luer-Anschluss (Buchse) bis 3/16 in. Schlauchanschluss 25 Stück
15257086 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/16 in.-Schlauchtülle 25 PCS
15276468 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) an 1/16 in. halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil 25 Stück
15381452 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8 in.-Schlauchtülle 25 Stück
15196303 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden 25 Stück
14845571 Passend für Luer (Buchse) x 3/32 in.-Schlauchanschlussadapter 25 Stück
15194542 Passend für Luer (Buchse) x 5/32 in.-Schlauchanschlussadapter 25 Stück
15134786 Passend für Luer (Buchse) x Luer (Buchse) Adapter 25 Stück
13518820 Passend für Luer (Stecker) auf Luer (Buchse) 25 Stück
9 options
Artikelnummer. 14860962
Marke: Masterflex™ 4550808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen.
  • Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Zur Verwendung mit Passend für Luer-Anschluss (Buchse) bis 3/16 in. Schlauchanschluss