Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer (Buchse) x 3/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x 5/32 in.-Schlauchanschlussadapter
Passend für Luer (Buchse) x Luer (Buchse) Adapter
Passend für Luer (Stecker) auf Luer (Buchse)
Passend für Luer-Anschluss (Buchse) bis 3/16 in. Schlauchanschluss
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) an 1/16 in. halbfeste Schlauchtüllen mit niedrigem Profil
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/16 in.-Schlauchtülle
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8 in.-Schlauchtülle
Packungsgröße:
25 PCS
25 Stück
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen.
- Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
- Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI • Sehr gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für verschiedenste Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleiner Rohre |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Produkttyp | Weibliche Luer-Verbindung |