Learn More
Ark Plas Products™ Weibliche Polypropylen-Luer-Anschlüsse
Artikelnummer. 11871120
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 in.-Anschluss
1/18 in.-Anschluss
3/16 in.-Anschluss
3/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße Packungsgröße
11871120 3/32 in.-Anschluss 25 Stück
11861120 1/16 in.-Anschluss 25 Stück
11881120 1/18 in.-Anschluss 25 Stück
11751996 3/16 in.-Anschluss 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11871120 Lieferant Ark Plas Products™ Lieferanten-Nr. LHX40PP0
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Weibliche Luer-Anschlüsse aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
  • Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
  • Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
  • Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
  • Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2.3 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Biegsame Rohrleitungen oder Gewindeanschlüsse
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 3/32 in.-Anschluss
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Weibliche Luer-Öse