Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle aus Polypropylen mit festem Gewinde
Artikelnummer. 10695791 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm Düsendurchmesser
16 mm Düsendurchmesser
20 mm Düsendurchmesser
25 mm Düsendurchmesser
Düse: 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10695791 16 mm Düsendurchmesser 1 Stück
10015000 13 mm Düsendurchmesser 1 Stück
16205222 Düse: 20 mm 1 Stück
10457863 20 mm Düsendurchmesser -
11921481 25 mm Düsendurchmesser 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10695791
Marke: Buerkle™ 85450034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Schlauchtülle aus Polypropylen mit starkem Außengewinde.
  • Für den Einsatz mit Polypropylen-Kugelventilen für Fässer mit Gewindeanschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) 16 mm Düsendurchmesser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Kugelventil
Verpackungsmenge 20/Skala
Gewindegröße 3/4 in.
Breite (metrisch) 10 mm
Produkttyp Rohrdüse