Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10593385 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Kolben (verschiedene Größen)
Kolben mit rundem Boden (10 ml)
Kolben mit rundem Boden (250 ml)
Kolben mit rundem Boden (25 ml)
Kolben mit rundem Boden (500 ml)
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10593385
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F389512008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese einzigartigen Halter eignen sich perfekt, um Kolben mit rundem und konischem Boden aufrecht zu halten.
  • Die Innenwand hat einen leichten Konus zum offenen Boden hin; so fasst der Halter eine Vielzahl von Kolbenformen und -größen
  • Der breite Boden hält Kolben stabil
  • Seitenschlitze können als Sichtfenster verwendet werden
  • Geformt aus Polypropylenkunststoff; langlebig und leicht zu reinigen
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Produkttyp Kolbenhalter
Beschreibung Sortimentspaket; jeweils 3 Kolben in den Größen 10, 25, 50 und 100 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Kolben (verschiedene Größen)
Material Polypropylen
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C