Learn More
Fisherbrand™ FLF-Filter, PP (Polypropylen)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Höhe: 17 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbanzeige | Nein |
| Fassungsvermögen | Abhängig von der Qualität des Einlasswassers |
| Flussrate | 60 l/h |
| Material | Polypropylen |
| Porengröße | 0,8 bis 0,22 μm |
| Filtergröße | 17cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Wasseraufbereitung, zur Herstellung von sterilem Wasser, vorbehaltlich regelmäßiger Autoklaventests |
| Modell | FLF |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |