Learn More
Fisherbrand™ Schwimmfähige Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. 13456959 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
20 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
13456959 20 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen 4 Stück
13436959 16 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13456959
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur schwimmenden Aufbewahrung von Mikroröhrchen in einem Wasserbad oder zum Eintauchen in zerstoßenes Eis zum schnellen Kühlen. Fisherbrand™ Schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen eignen sich für Arbeitsflächen, Wasserbäder oder Eisbehälter.
  • Abnehmbare Beine bieten zwei Optionen:
    • Befestigen Sie die Beine so, dass das Gestell aufrecht auf der Werkbank steht.
    • Die Beine lassen sich abnehmen, sodass die Proben durch einfaches Herunterdrücken auf eine beliebige Oberfläche schnell entnommen werden können.
  • Die Höhe inklusive der Füße beträgt 60 mm.
  • Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht empfohlen
Farbe Weiß
Beschreibung 98 mm Durchm.
Typ Gestell für Mikroröhrchen
Aufnahmevermögen 20 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
Enthält Abnehmbare Beine
Material Polypropylen
Form Rund
Höhe (metrisch) 60 mm