Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Reagenzglasgestelle in Standardgröße, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15370430 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Magenta
Weiß
Packungsgröße:
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15370430 Weiß 8 Stück
15300440 Magenta 8 Stück
15380430 Blau 8 Stück
15390430 Grün 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15370430 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. HS27551A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Große Reagenzglasgestelle aus Polypropylen 72 x 13 mm sind besonders beständig gegen Hitze und aggressive Chemikalien.
  • Aus Polypropylen.
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit (0 bis 110°C)
  • Nicht zum Autoklavieren empfohlen
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml)
Material Polypropylen
Positionen 72
Form Tropfenförmige Öffnungen
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 bis 10 m-Reagenzgläser
Menge 8/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 110 °C
Abmessungen (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Länge (metrisch) 104 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 59 mm
Array 6 x 12
Breite (metrisch) 202 mm