Learn More
BRAND™ Polypropylentrichter mit durchflutetem Innenraum
Artikelnummer. 10140231 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
120 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
9 mm
11 mm
14 mm
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel unitSize
10140231 65 mm 9 mm 20 Stück
10433711 120 mm 11 mm 1 Stück
10588901 150 mm 14 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140231 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 148220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polypropylen. Der kurze, breite Stiel sorgt für ein glattes, schnelles Trichterverfahren.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Kurzer, breiter Stiel.
  • Mit Innenriffelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 9 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) Stiel 63 mm