Learn More
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10386201
Change view
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10386201 Polypropylen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10386201
Marke: Kartell™ 0026900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Befestigen Sie die Trichterhalter mit den mitgelieferten Oliven an der Stange. Kartell™ Polypropylen-Trichterhalter sind an eine Vielzahl von Trichtern und Größen anpassbar.
  • Doppelhalter für Trichter mit einem Durchmesser ab 25 mm (mit mitgeliefertem Adapter) bis zu 170 mm
  • Verwendung von Pulvertrichtern mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 35 mm, wenn der Adapter entfernt wird
  • Zwei Oliven zur Verwendung mit Stäben von 8 bis 14 mm
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) 25 bis 170 mm-Trichter; Pulvertrichter
Menge Je 1