Learn More
Buerkle™ Trichtergestell aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8002464 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Trichter
4 Trichter
Höhe (metrisch):
480 mm
500 mm
Breite (metrisch):
140 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10057980 2 Trichter 480 mm 140 mm 1 Stück
10393731 4 Trichter 500 mm 150 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10057980
Marke: Buerkle™ 96220200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein robuster und stabiler Trichterständer, chemikalienbeständig, bruchsicher und mit stufenloser Höhenverstellung.
  • Sockel aus Polypropylen, Stativ aus verchromtem Stahl
  • Stufenlose Höhenverstellung durch innovatives Magnetkonzept
  • Auch ausgezeichnet als Filterständer einsetzbar
  • Keine Klemmschrauben erforderlich
  • Einfache und flexible Einstellung mit einer Hand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 480 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,51 in.
Breite (metrisch) 140 mm
Aufnahmevermögen 2 Trichter
Enthält 2-Platz-Basis, Halterungsgestell, 2 Trichterhalter, 2 Standard-Trichterreduzierstücke
Produkttyp Trichterständer
Farbe Weiß
Beschreibung Trichterständer für 2 Trichter
Gewicht (angloamerikanisch) 1,7 lb.
Gewicht (metrisch) 0,8 kg