Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Trichter
Beschreibung
- Transparent
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
- Praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 4 mm |
| Material | Polypropylen |
| Winkel | 60° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern von Proben, für Laborpumpen |
| Länge (metrisch) Stiel | 25 mm |
| Menge | 24/Packung |