Learn More
Buerkle™ Fasspumpe Gasdicht PP, Anschluss Ø 40-70 mm
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen.
Der Universal-Adapter der Fasspumpe passt dichtschließend auf Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser. Die Behälterverschraubungen können mit dem 3/4 in.-Gewinde und der Kontermutter im Behälter eingeschraubt werden.
Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.
- Mediumsberührte Teile PP und PVC weich (Schlauch), HDPE (Absperrhähne)
- Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr
- Für Fasstiefen von 40–67 cm
- Zwei Adapter für Zufüllgebinde
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 200 mL/Hub |
| Zur Verwendung mit | Für Substanzen mit starkem Geruch |
| Tiefe (metrisch) | 40 to 67 cm |
| Pumpenrohrlänge | 1.2 m |
| Typ | Gasdichte Fasspumpe |
| Durchmesser Fassöffnung | 34 bis 70 mm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 9001 |
| Material | Polypropylen, PVC |
| Anschlusstyp | Universalstopfen |