Learn More
Buerkle™ Gasdichte Fasspumpe aus Polypropylen
Artikelnummer. 15356277 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Schraubanschluss mit Nutmutter
Universalstopfen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
15356277 Schraubanschluss mit Nutmutter 1 Stück
10291491 Universalstopfen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15356277 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56101040
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die gasdichte Polypropylen-Fasspumpe ermöglicht geruchsfreien Transfer.
  • Die gasdichte Fasspumpe ermöglicht geruchsfreies Umfüllen; eventuell entstehende Dämpfe werden aus dem zu befüllenden Behälter über die Gasleitung in den ursprünglichen Behälter zurückgeführt.
  • Der Universaladapter der Fasspumpe passt auf Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm und schließt dicht ab.
  • Die Schraubverbindungen des Behälters können mit dem 3/4-in.-Gewinde und der Kontermutter in den Behälter eingeschraubt werden.
  • Gasdichte Pumpen werden für Stoffe mit starkem Geruch wie Ammoniak verwendet.
  • Medienberührende Teile: PP, PE und PVC
  • Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr
  • Für Fasstiefen von 40 67 –cm
  • Zwei Adapter für Originalbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 200 mL/Hub
Tiefe (metrisch) 40 bis 67 cm
Pumpenrohrlänge 1.2 m
Durchmesser Fassöffnung 28 mm
Material Polypropylen
Anschlusstyp Schraubanschluss mit Nutmutter
Produkttyp Gasdichte Fasspumpe