Learn More
Buerkle™ Doppelmembran-Pumpe ölfrei, PP/Geolast, 16 l/min
Artikelnummer. 11991581 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
16 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11991581
Marke: Buerkle™ 57650001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ ölfreie Doppelmembranpumpe aus Polypropylen/Geolast für den Einsatz mit viskösen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten.
Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe zur Förderung von viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten. Pumpenausführung 1/4 in.. Die Pumpe ist in den Werkstoffen Polypropylen, PVDF und Nylon verfügbar. Die Membranen, Kugeln und Sitze sind in Geolast, PTFE und Santopren lieferbar. Festpartikel bis 1,6 mm Ø können gefördert werden.
  • Max. Fördermenge 16 l/min
  • Saughöhe trocken 6 m
  • Selbstansaugend
  • Betriebsdruckluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
  • Max. Temperatur 66 °C
  • Saug-/Druckstutzen 1/4 in. BSP Innengewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 16 l/min
Anwendungen Viskose, korrosive, abrasiven Medien
Max. Temperatur (metrisch) 66 °C
Antriebseinheit Doppelmembranpumpe
Maximaler Druck 6.8 bar
Material Polypropylen, Geolast-Membran