Learn More
GLASS DISPOSAL CONTAINER DD820 PAIL TYPE SOLID
Optimal zur sicheren Aufnahme sowie zum sicheren Transport von Glas und Keramik. Der Sharpsguard™ dani 22 Mehrzweck-Abfallbehälter mit Farbcodierung ist mit einem festen orangefarbenen Deckel, Griff und Etikett versehen und lässt sich so ganz einfach von anderen Abfallbehältern unterscheiden.
Marke: Daniels Healthcare DD820
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83700kg
Beschreibung
- Sollte auf Deponien entsorgt werden und ist daher nicht für kontaminierte Gegenstände geeignet
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz
- Mit klaren britischen Standard-Markierungen, Gebrauchsanweisungen und einer sichtbaren Fülllinie
Spezifikation
21,01 L | |
Orange |