Learn More
Hirschmann™ 96-Well-Mikrotitrationsplatten, PP
Artikelnummer. 10759462
Change view
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
1,2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well unitSize
10759462 1,2 mL 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10759462
Marke: Hirschmann™ 9241196
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mikrotiterplatten, Deepwell, mit Glaseinsätzen in gängigen Plattenformaten. Glas bietet ausgezeichnete chemische Inertheit, kein Herauslösen von Kunststoffen.
  • Erhältlich mit festen oder lose eingesetzten Glaseinsätzen
  • Hohe Reinheit
  • Chemisch inert
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Material Glas, Polypropylen
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1,2 mL
Enthält Transparente Abdeckung und 96 Vertiefungen
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je